Drukuj
Chlorek 3-metoksybenzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 836 PLN
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
Chlorek 3-metoksybenzylu 98%
Chlorek 3-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. Wrzenia: 122…124 °C/13mmHg
Gęstość: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000907
Numer CAS: 824-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-541-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II