Drukuj
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 1140 PLN
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.1681 g/mol
Temp. topnienia: 295…297 °C
Gęstość: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699235
Numer CAS: 221050-96-0