Drukuj
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)methylamine, 5-Bromo-3-methyl-2-(methylamino)pyridine, 5-Bromo-N,3-dimethylpyridin-2-amine
OR48105-1G OR48105-250MG OR48105-5G
APOSOR48105-1GEA 1270 PLN
APOSOR48105-1G APOSOR48105-250MG APOSOR48105-5G
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine
Formuła: C₇H₉BrN₂
MW: 201.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10000482
Numer CAS: 245765-66-6