Drukuj
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isoquinoline-8-carboxylic acid
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 406 PLN
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.1681 g/mol
Temp. topnienia: 263…267 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06738935
Numer CAS: 61563-43-7