Drukuj
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 725 PLN
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formuła: C₆H₂BrClN₂
MW: 217.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17014673
Numer CAS: 1252046-16-4