Drukuj
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR480821-10G OR480821-1G OR480821-5G
APOSOR480821-10GEA 3440 PLN
APOSOR480821-10G APOSOR480821-1G APOSOR480821-5G
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
Formuła: C₃H₃ClN₂O₂S
Temp. topnienia: 163…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08687938
Numer CAS: 58767-51-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II