Drukuj
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480795-1G OR480795-5G
APOSOR480795-1GEA 1130 PLN
APOSOR480795-1G APOSOR480795-5G
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₄H₅ClN₂O₂S
Temp. topnienia: 66…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16621450
Numer CAS: 55694-81-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III