Drukuj
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Borono-2-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-4-carboxyphenylboronic acid, 4-Carboxy-3-nitrobenzeneboronic acid
OR480791-1G OR480791-5G
APOSOR480791-1GEA 537 PLN
APOSOR480791-1G APOSOR480791-5G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BNO₆
MW: 210.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10696661
Numer CAS: 80500-28-3