Drukuj
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480789-1G OR480789-5G
APOSOR480789-1GEA 1700 PLN
APOSOR480789-1G APOSOR480789-5G
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₉H₈ClN₃
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027932
Numer CAS: 66000-39-3