Drukuj
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-3-Cyanopyrrolidine
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 2730 PLN
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196.2462 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001709
Numer CAS: 476493-40-0