Drukuj
5-Chloro-2-furaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480749-25G OR480749-5G
APOSOR480749-25GEA 633 PLN
APOSOR480749-25G APOSOR480749-5G
5-Chloro-2-furaldehyde 98%
5-Chloro-2-furaldehyde
Formuła: C₅H₃ClO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02752599
Numer CAS: 21508-19-0