Drukuj
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480723-1G OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-1GEA 0 PLN
APOSOR480723-1G APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formuła: C₆H₂Br₂S₂
Temp. topnienia: 127 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10000958
Numer CAS: 392662-65-6