Drukuj
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480717-1G OR480717-5G
APOSOR480717-1GEA 298 PLN
APOSOR480717-1G APOSOR480717-5G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₃Cl₃N₂
MW: 197.443 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10697639
Numer CAS: 7627-38-5