Drukuj
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
OR480702-25G OR480702-100G
APOSOR480702-25GEA 435 PLN
APOSOR480702-25G APOSOR480702-100G
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formuła: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076983
Numer CAS: 59524-02-6