Drukuj
3-Methoxy-p-toluidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 1040 PLN
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidine 95%
3-Methoxy-p-toluidine
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 250
Temp. topnienia: 58
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025371
Numer CAS: 16452-01-0