Drukuj
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480637-25G OR480637-100G
APOSOR480637-25GEA 315 PLN
APOSOR480637-25G APOSOR480637-100G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formuła: C₁₆H₂₁NO₆
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065563
Numer CAS: 30925-18-9