Drukuj
L-Pipecolic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
OR480636-100G OR480636-25G
APOSOR480636-100GEA 1330 PLN
APOSOR480636-100G APOSOR480636-25G
L-Pipecolic acid 97%
L-Pipecolic acid
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005981
Numer CAS: 3105-95-1