Drukuj
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek 92%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
OR480629-100G OR480629-5G OR480629-25G
APOSOR480629-100GEA 0 PLN
APOSOR480629-100G APOSOR480629-5G APOSOR480629-25G
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek 92%
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012556
Numer CAS: 1465-25-4
Klasyfikacja Merck : 12,06496