Drukuj
Kwas 4-jodofenolooctowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 1230 PLN
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
Kwas 4-jodofenolooctowy 95%
Kwas 4-jodofenolooctowy
Formuła: (C₆H₄I)CH₂COOH
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082985
Numer CAS: 1798-06-7