Drukuj
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 348 PLN
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 241.72 g/mol
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039002
Numer CAS: 16652-71-4