Drukuj
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR480590-100G OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA 749 PLN
APOSOR480590-100G APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210693
Numer CAS: 105640-07-1