Drukuj
N-Phenylglycine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 406 PLN
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 121…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014009
Numer CAS: 103-01-5