Drukuj
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 580 PLN
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002599
Numer CAS: 14091-15-7