Drukuj
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylate
OR480281-1G OR480281-250MG OR480281-500MG
APOSOR480281-1GEA 8180 PLN
APOSOR480281-1G APOSOR480281-250MG APOSOR480281-500MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18425635
Numer CAS: 1352394-18-3