Drukuj
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480271-10G OR480271-1G OR480271-5G
APOSOR480271-10GEA 3730 PLN
APOSOR480271-10G APOSOR480271-1G APOSOR480271-5G
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formuła: C₁₅H₂₇N₃O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226633
Numer CAS: 913264-41-2