Drukuj
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480268-1G OR480268-500MG OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 992 PLN
APOSOR480268-1G APOSOR480268-500MG APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Formuła: C₈H₅BrN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226504
Numer CAS: 72754-05-3