Drukuj
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-5-bromo-3-iodo-6-methylpyridine
OR480261-10G OR480261-1G OR480261-5G
APOSOR480261-10GEA 3260 PLN
APOSOR480261-10G APOSOR480261-1G APOSOR480261-5G
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Formuła: C₆H₆BrIN₂
MW: 312.936 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09880093
Numer CAS: 958357-86-3