Drukuj
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 356 PLN
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formuła: C₆H₆ClNO
Temp. topnienia: 26…28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09743969
Numer CAS: 22620-34-4