Drukuj
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480252-10G OR480252-1G OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA 5240 PLN
APOSOR480252-10G APOSOR480252-1G APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formuła: C₉H₈ClNO
Temp. topnienia: 41…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08445710
Numer CAS: 170737-93-6