Drukuj
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480241-10G OR480241-1G OR480241-5G
APOSOR480241-10GEA 6380 PLN
APOSOR480241-10G APOSOR480241-1G APOSOR480241-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine