Drukuj
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
OR480224-1G OR480224-5G
APOSOR480224-1GEA 453 PLN
APOSOR480224-1G APOSOR480224-5G
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.0586 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02662413
Numer CAS: 254762-66-8