Drukuj
Benzoilooctan etylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 284 PLN
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Benzoilooctan etylu 95%
Benzoilooctan etylu
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 265…270 °C
Gęstość: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009196
Numer CAS: 94-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-295-3
Klasyfikacja Merck : 13,03803