Drukuj
Chlorek 2,4,6-trichlorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 604 PLN
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
Chlorek 2,4,6-trichlorobenzoilu 98%
Chlorek 2,4,6-trichlorobenzoilu
Formuła: C₇H₂Cl₄O
Temp. Wrzenia: 107…108 °C/6mmHg
Gęstość: 1,561 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075323
Numer CAS: 4136-95-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II