Drukuj
2-Amino-4-bromopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-pyridylamine, 4-Bromopyridin-2-amine
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 110 PLN
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopyridine 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 142…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646115
Numer CAS: 84249-14-9