Drukuj
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 464 PLN
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Ethoxyacetylene
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 55…56 °C
Gęstość: 0,718 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009247
Numer CAS: 927-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-164-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II