Drukuj
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 124 PLN
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅ClN₂
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015546
Numer CAS: 6575-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 229-501-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III