Drukuj
2-Chloro-4-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 203 PLN
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temp. topnienia: 50…56 °C
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661454
Numer CAS: 23056-36-2