Drukuj
1,3-Indanodion 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 286 PLN
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indanodion 95%
1,3-Indanodion
Formuła: C₉H₆O₂
Temp. topnienia: 129…132 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003779
Numer CAS: 606-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-109-7