Drukuj
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 218 PLN
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu 99%
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 135…139 °C/95mmHg
Gęstość: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008135
Numer CAS: 22483-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 245-026-5
Jednostka: 2733
ADR: 3+8,III