Drukuj
4-Chloro-3-nitrotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 2100 PLN
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluen 97%
4-Chloro-3-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 260…262 °C
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007085
Numer CAS: 89-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-922-8
Jednostka: 2433
ADR: 6.1,III