Drukuj
2-Bromotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4737-100G OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA 261 PLN
APOSOR4737-100G APOSOR4737-500G
2-Bromotoluen 99%
2-Bromotoluen
Formuła: C₇H₇Br
Temp. Wrzenia: 181 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000068
Numer CAS: 95-46-5