Drukuj
4-Chlorobenzonitryl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Chlorobenzonitrile
OR4722-1KG OR4722-250G OR4722-50G
APOSOR4722-1KGEA 3820 PLN
APOSOR4722-1KG APOSOR4722-250G APOSOR4722-50G
4-Chlorobenzonitryl 99%
4-Chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄ClN
Temp. Wrzenia: 222…224 °C
Temp. topnienia: 90…94 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001813
Numer CAS: 623-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-765-4