Drukuj
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR471667-1G OR471667-25G OR471667-5G
APOSOR471667-1GEA 151 PLN
APOSOR471667-1G APOSOR471667-25G APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formuła: C₁₅H₁₈N₂O₄
Temp. topnienia: 152…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672527
Numer CAS: 146727-62-0