Drukuj
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR471666-1G OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA 232 PLN
APOSOR471666-1G APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formuła: C₆H₁₃Cl₂N₃
MW: 198.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06801038
Numer CAS: 858513-10-7