Drukuj
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Fmoc-L-aspartic acid 1-benzyl ester, Fmoc-Asp-Obzl
OR471652-10G OR471652-5G
APOSOR471652-10GEA 685 PLN
APOSOR471652-10G APOSOR471652-5G
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fmoc-Asp-OBzl
Formuła: C₂₆H₂₃NO₆
MW: 445.471 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00198201
Numer CAS: 86060-83-5