Drukuj
DL-3-Phenyllactic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: DL-β-Phenyllactic acid
OR471633-100G OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA 714 PLN
APOSOR471633-100G APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.176 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065928
Numer CAS: 828-01-3