Drukuj
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR471629-100G OR471629-25G OR471629-5G
APOSOR471629-100GEA 801 PLN
APOSOR471629-100G APOSOR471629-25G APOSOR471629-5G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formuła: C₁₅H₁₀ClN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05738885
Numer CAS: 3842-55-5