Drukuj
N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Boc-D-Ala-OMe, BOC-D-Alanine methyl ester, (R)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate, BOC-D-Alanine methyl este
OR471627-25G OR471627-100G
APOSOR471627-25GEA 139 PLN
APOSOR471627-25G APOSOR471627-100G
N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
N-Boc-D-alanine methyl ester
Formuła: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.238 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191865
Numer CAS: 91103-47-8