Drukuj
Monoethyl succinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 580 PLN
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Monoethyl succinate 97%
Monoethyl succinate
Formuła: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 248 °C
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053346
Numer CAS: 1070-34-4