Drukuj
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Fmoc-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl N-Fmoc-L-aspartate, N-Fmoc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
OR471606-25G OR471606-100G
APOSOR471606-25GEA 356 PLN
APOSOR471606-25G APOSOR471606-100G
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate
Formuła: C₂₆H₂₃NO₆
MW: 445.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065630
Numer CAS: 86060-84-6